553512
Rac1 Inhibitor II, Z62954982
InSolution, ≥93%
Synonym(e):
InSolution Rac1 Inhibitor II, Z62954982, Z62954982, 3-((3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)methoxy)-N-(4-methyl-3-sulfamoyl-phenyl)benzamide
Größe auswählen
176,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
176,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥93% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1=CC=C(NC(C2=CC(OCC3=C(C)ON=C3C)=CC=C2)=O)C=C1S(N)(=O)=O
InChI
1S/C20H21N3O5S/c1-12-7-8-16(10-19(12)29(21,25)26)22-20(24)15-5-4-6-17(9-15)27-11-18-13(2)23-28-14(18)3/h4-10H,11H2,1-3H3,(H,22,24)(H2,21,25,26)
InChIKey
OZZQJOAJXMUXCO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)