Wichtige Dokumente
539109
Sigma-Aldrich
PAR-2-Agonist I
The PAR-2 Agonist I controls the biological activity of PAR-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Synonym(e):
PAR-2-Agonist I, Protease-aktivierter Rezeptor-2-Agonist I, 2f-LIGRL-Amid
Größe auswählen
1 MG
199,00 €
5 MG
514,00 €
199,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
199,00 €
5 MG
514,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H53N9O7
Molekulargewicht:
663.81
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
199,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Der native PAR-2-spezifische Agonist, SLIGRL-NH2 wurde zur Steigerung seiner Potenz und Resistenz gegen Stoffwechselabbau mit einer N-terminalen Furoyl-Gruppe modifiziert. Aktiviert nachweislich die [Ca2+]i-Mobilisierung in PAR-2-exprimierenden Zellen (EC50 = 253 nM in HCT-15-Zellen) in-vitro und induziert PAR´2-vermittelte Speichelbildung (ED50 = 30 nmol/kg, i.v.) in-vivo, zeigt aber keine Auswirkungen auf PAR-2-/--Mäuse. Reaktiv gegenüber Human-, Ratten- und Maus-PAR-2.
Native Proteinase-aktivierter Rezeptor-2(PAR-2)-spezifischer Agonist, SLIGRL-NH2, modifiziert mit einer N-terminalen Furoyl-Gruppe zur Steigerung seiner Potenz und Resistenz gegen Stoffwechselabbau. Aktiviert nachweislich die [Ca2+]i-Mobilisierung in PAR-2-exprimierenden Zellen (EC50 = 253 nM in HCT-15-Zellen) in-vitro. Induziert auch die PAR-2-vermittelte Speichelbildung (ED50 = 30 nmol/kg, i.v.) in-vivo. Zeigt keine Auswirkungen auf PAR-2-/--Mäuse. Reaktiv gegenüber Human-, Ratten- und Maus-PAR-2.
Biochem./physiol. Wirkung
EC50 = 253 nM als PAR-2-spezifischer Agonist unter Verwendung von HCT-15-Zellen
Primärziel
PAR-2
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
2-Furoyl-Leu-Ile-Gly-Arg-Leu-NH₂;
Physikalische Form
Wird als Trifluoracetat-Salz geliefert.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Kawabata, A., et al. 2004. J. Pharmacol. Exp. Ther.309, 108.
Kawabata, A., et al. 2004. J. Pharmacol. Exp. Ther.309, 1098.
Ferrell, W.R., et al. 2003. J. Clin. Invest.111, 35.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable