Wichtige Dokumente
529605-M
Millipore
PP1-Analogon
InSolution, ≥97%, ATP-competitive, inhibitor of Src-family tyrosine kinases
Synonym(e):
InSolution PP1-Analogon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H19N5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.39
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
≥97% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Lagertemp.
−70°C
InChI
1S/C19H19N5/c1-19(2,3)24-18-15(17(20)21-11-22-18)16(23-24)14-10-6-8-12-7-4-5-9-13(12)14/h4-11H,1-3H3,(H2,20,21,22)
InChIKey
XSHQBIXMLULFEV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein potenter, reversibler, mit ATP konkurrierender und zellpermeabler Inhibitor von Tyrosinkinasen der Src-Familie, der für die I338G-Mutation von v-Src (IC50 = 1,5 nM) im Vergleich zu v-Src des Wildtyps (IC50 = 1,0 µ;M) >; 800-mal selektiver ist. Hemmt ebenfalls Wildtyp-Fyn (IC50 = 600 nM). Eine 10-mM-Lösung (1 mg/315 µ;l) von PP1-Analog (Katalog-Nr. 529579<;/A>;) in DMSO.
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Physikalische Form
Eine 10-mM-Lösung (1 mg/315 µ;l) von PP1-Analog (Katalog-Nr. 529579<;/A>;) in DMSO.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °;C).
Sonstige Hinweise
Bishop, A.C., et al. 2000. Nature407, 395.
Bishop, A.C., et al. 1999 J. Am. Chem. Soc.121, 627.
Rechtliche Hinweise
In den Vereinigten Staaten nicht zum Verkauf erhältlich.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)