Fortfahren mit
528151
PARP-Inhibitor VIII, PJ34
InSolution, ≥98%
Synonym(e):
InSolution PARP-Inhibitor VIII, PJ34, N-(6-Oxo-5,6-dihydrophenanthridin-2-yl)-N,N-dimethylacetamide, HCl, 2-(Dimethylamino)-N-(6-oxo-5,6-dihydrophenanthridin-2-yl)acetamid, HCl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
shipped in
ambient
storage temp.
−70°C
General description
Ein wasserlösliches Phenanthridinon-Derivat, das als starkes entzündungshemmendes Mittel und als reversibler Inhibitor von Poly(ADP-Ribose)-Polymerase (PARP; EC50 = 20 nM) wirkt. Ist nachweislich rund 10.000-mal stärker als der prototypische PARP-Inhibitor 3-Aminobenzamid (Katalog-Nr. 165350) (EC50 = 200 µM). Unterdrückt die Infiltration von Neutrophilen und die Produktion von Stickstoffmonoxid bei Peritonitis. Wirkt auch in höheren Konzentrationen (1 µM bis 10 µM) nicht als Antioxidans. PJ34 hemmt die Peroxynitrit-induzierte Zellnekrose mit einem (EC50 = 20 nM). Zeigt neuroprotektive Wirkungen in In-vivo- und In-vitro-Modellen von Schlaganfall. Die Festform dieser Verbindung (Katalog-Nr. 528150, 528151) ist ebenfalls erhältlich.
Biochem/physiol Actions
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Primärziel
PARP
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
Eine 20-mM-Lösung (2 mg/301 µ;l) von PARP-Inhibitor VIII, PJ34 (<;A href="http://www.emdmilliore.com/products/EMD_BIO-528150">;Katalog-Nr. 528150<;/A>;) in H₂;O.
Preparation Note
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °;C). Aliquote sind bei -70°;C bis zu 6 Monate lang stabil.
Other Notes
Abdelkarim, G.E., et al. 2001. Int. J. Mol. Med.7, 255.
Garcia-Soriano, F.G., et al. 2001. Nature Med.7, 108.
Mabley, G.J., et al. 2001. Inflamm. Res.50, 561.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)