Alle Fotos(1)
Key Documents
528118
Sigma-Aldrich
PI 3-Kδ-Inhibitor X, IC87114
The PI 3-Kδ Inhibitor X, IC87114, also referenced under CAS 371242-69-2, controls the biological activity of PI 3-Kδ. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
PI 3-Kδ-Inhibitor X, IC87114, Inhibitor für Phosphatidylinositol 3-Kinase p110d, PI3K-Inhibitor X
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H19N7O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
397.43
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C22H19N7O/c1-13-6-3-4-9-16(13)29-17(27-15-8-5-7-14(2)18(15)22(29)30)10-28-12-26-19-20(23)24-11-25-21(19)28/h3-9,11-12H,10H2,1-2H3,(H2,23,24,25)
InChIKey
GNWHRHGTIBRNSM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeabler, selektiver Inhibitor von PI3Kδ; (IC50= 1,82, 0,07 bzw. 1,24 für p110b, p110d bzw. p110g, kann bei Konzentrationen von bis zu 100 µ;M aber auch mit geringerer Potenz auf p110a gerichtet sein) in NB-4- und primären APL-Zellen. Berichten zufolge ist die konstitutive Aktivierung des PI3K/Akt-Signalwegs in primären AML-Zellen vorrangig auf PI3Kδ; zurückzuführen. Die pharmakologische Anwendung des PI3Kδ;-Inhibitors blockiert nachweislich den PI3K/Akt/mTOR-Signalweg und könnte so die Zellproliferation einschränken und die Apoptose induzieren. Eine verwandte Studie legt außerdem den PI3Kδ;-Inhibitor als wichtiges therapeutisches Ziel unter den PI3K-Isoformen bei Allergie- und Mastzell-bedingten Erkrankungen nahe.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Billottet, C., et al. 2009. Cancer Res.69,1027.
Ali, K., et al. 2008. J. Immunol.180, 2538.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yukai Jing et al.
Science advances, 6(17), eaax9455-eaax9455 (2020-06-05)
The adaptor protein, STING (stimulator of interferon genes), has been rarely studied in adaptive immunity. We used Sting KO mice and a patient's mutated STING cells to study the effect of STING deficiency on B cell development, differentiation, and BCR