Merck
5.06238
Sigma-Aldrich
Citalopramhydrobromid
Synonym(e):
Citalopram -hydrobromid, 1-[3-(Dimethylamino)-propyl]-1-(4-fluorphenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitril -hydrobromid
Größe auswählen
25 MG
192,00 €
192,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
192,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H21FN2O · HBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
405.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
192,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
1.8 nM IC50
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
water: 10 mM
ethanol: 50 mM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br[H].CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H21FN2O.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H
InChIKey
WIHMBLDNRMIGDW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
A potent uptake inhibitor highly selective for 5-HT transporter without effect on noradrenalin or dopamine uptake (IC50 = 1.8, 8800 and 41000 nM for 5-HT, noradrenalin and dopamine, respectively). Clinically prescribed as an antidepressant drug. Widely used in research related to depressive disorders.
Biochem./physiol. Wirkung
Wirksamer und selektiver Serotonin-Aufnahme-Hemmer (Ki = 5.4 nM); Antidepressivum
Primary Target
5-HT Transporter
Warnhinweis
Toxicity: Harmful (C)
Rekonstituierung
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Sonstige Hinweise
Garriock, A., et al., 2010. Bio. Psychiatry.67, 133.
Gabriel, J.P., et al. 2009. J. Neurosci.29,10387.
Torres, G.E., et al. 2003. Nat. Rev. Neurosci.4, 13.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable