Wichtige Dokumente
506168-M
Sigma-Aldrich
p53-Aktivator VII, STIMA 1
The p53 Activator VII, STIMA-1, also referenced under CAS 91634-12-7, modulates the biological activity of p53. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Synonym(e):
p53-Aktivator VII, STIMA 1
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
n1c2c(c(nc1C=C)O)cccc2
InChI
1S/C10H8N2O/c1-2-9-11-8-6-4-3-5-7(8)10(13)12-9/h2-6H,1H2,(H,11,12,13)
InChIKey
VCHFWHQHIKFOIC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Styrylchinazolin-Verbindung, die bevorzugt den apoptotischen Zelltod von H1299-His175- und Saos-2-His273-Tumorzellen mit mutiertem p53-Protein induziert (IC50 = 3,4 bzw. 4,9 µ;M) und dabei eine weit geringere Potenz gegenüber p53-null-Zellen (IC50 = 9,6, 11,4 bzw. 14,7 µ;M gegenüber H1299, Saos-2 bzw. HCT116) oder den p53-Wildtyp exprimierenden Zellen (IC50 = 13,2 bzw. 20,3 µ;M gegenüber HCT116 bzw. HDF) an den Tag legt. STIMA-1 modifiziert nachweislich kovalent freie Thiole an mutierten p53-Proteinen in H1299-His175-Zellen und bringt deren DNA-Bindungsaktivität wieder ganz auf das bei Wildtyp-p53 beobachtete Niveau, was eine Hochregulierung der p53-abhängigen Genexpression, darunter p21, PUMA und Bax, zur Folge hat.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 1 Woche haltbar. Nach Bedarf frisch aufbereiten.
Sonstige Hinweise
Zache, N., et al. 2008. Mol. Oncol.2, 70.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable