5.05764
NMDA Antagonist XI, N1-dansyl-spermine
Synonym(e):
NMDA Antagonist XI, N1-dansyl-spermine, NMDA channel blocker, N1-dansyl-spermine, N1-DnsSpm
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
0.31 μM IC50
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow-white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)C1=CC=CC2=C1C=CC=C2S(=O)(=O)NCCCNCCCCNCCCN
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
NMDA
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Li, J., et al. 2005, Brain Res. 1055, 180.
Kirby, B. et al. 2004, Brain Res. 1011, 69.
Seiler, N., et al. 1998, J. Biochem. Cell Biol. 30, 393.
Chao, J., et al. 1997, Mol. Pharm. 51, 861.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable