5.05760
HDAC6 Inhibitor II, BRD9757
Synonym(e):
HDAC6 Inhibitor II, BRD9757, N-Hydroxycyclopent-1-enecarboxamide, HDAC Inhibitor XVI, Histone Deacetylase Inhibitor XVI
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
pale orange
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
HDAC6
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable