Wichtige Dokumente
5.04844
Sigma-Aldrich
7-Chlorokynurenic Acid Sodium Salt
Synonym(e):
7-Chlorokynurenic Acid Sodium Salt, 7-Chloro-4-hydroxyquinoline-2-carbo-xylic acid sodium salt
Größe auswählen
10 MG
68,40 €
68,40 €
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
68,40 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H5ClNNaO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.77
68,40 €
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
0.56 μM IC50
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
water: 100 mM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].Clc1cc2[nH]c(c[c](c2cc1)=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C10H6ClNO3.Na/c11-5-1-2-6-7(3-5)12-8(10(14)15)4-9(6)13;/h1-4H,(H,12,13)(H,14,15);/q;+1/p-1
InChIKey
IFZYIORLNGNLEI-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
A very potent, water-soluble antagonist of the NMDA receptors complex acting at the strychnine-insensitive glycine binding site (IC50 = 0.56 µM). Also a potent inhibitor of glutamate transporter. Often used in studies of neuroprotection and schizophrenia.
Biochem./physiol. Wirkung
Primary Target
NMDA receptors
Warnhinweis
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstituierung
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Sonstige Hinweise
Kemp, J., et al. 1988. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.85, 6550.
Kretschmer, D., et al. 1995. Eur. J. Pharmacol.280, 37.
Bartlett, D., et al. 1999. Neuropharmacol.37, 839.
Moroni, F., et al. 1991. Eur. J. Pharmacol.199, 32.
Stone, W., et al. 2012. FEBS J.279, 1386.
Vécsei, L., et al. 2012. Nat. Rev. Drug Disc.12, 64.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable