5.04820
Cinnabarinic acid
Synonym(e):
Cinnabarinic acid, 2-Amino-3-oxo-3H-phenoxazine-1,9-dicarboxylic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
red
Löslichkeit
DMSO: 25 mM
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C14H8N2O6/c15-10-6(17)4-8-12(9(10)14(20)21)16-11-5(13(18)19)2-1-3-7(11)22-8/h1-4H,15H2,(H,18,19)(H,20,21)
InChIKey
FSBKJYLVDRVPTK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
mGlu₄ receptors
Warnhinweis
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Volpi, C., et al. 2012. Neuropharmacol.63, 501.
Hiramatsu, R., et al. 2008. J. Cell Biochem.103, 42.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable