Eine zellpermeable Resorcylsäure-Lacton-Verbindung, die bei Studien der TAK1-Hemmung (TGF-β;-aktivierte Kinase-1) als Negativkontrolle verwendet werden kann. Der aktive TAK1-Inhibitor ist ebenfalls verfügbar: (5Z)-7-Oxozeaenol, Curvularia sp. (Katalog-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-499610&;#124;[/islink]">;499610<;/A>;).
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Ninomiya-Tsuji, J., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 18485.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable