Wichtige Dokumente
4.90092
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
for synthesis
Synonym(e):
1-Butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15F6N3O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
419.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
liquid
pH-Wert
7 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
mp (Schmelzpunkt)
2 °C
Dichte
1.44 g/cm3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H15N2.C2F6NO4S2/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
InChIKey
INDFXCHYORWHLQ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Reinheit (HPLC): ≥ 98.0 %
Identität (NMR): entspricht
Halogenide: ≤ 0.1 %
Wasser (K. F.): ≤ 1.0 %
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°C)
Not applicable