Wichtige Dokumente
480420
Sigma-Aldrich
NF449
A potent Gsα-subunit-selective G-protein antagonist.
Synonym(e):
NF449
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C41H24N6O29S8 · 8Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1505.09
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
distilled water: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C41H32N6O29S8.8Na/c48-37(44-29-5-1-25(77(53,54)55)15-33(29)81(65,66)67)19-9-20(38(49)45-30-6-2-26(78(56,57)58)16-34(30)82(68,69)70)12-23(11-19)42-41(52)43-24-13-21(39(50)46-31-7-3-27(79(59,60)61)17-35(31)83(71,72)73)10-22(14-24)40(51)47-32-8-4-28(80(62,63)64)18-36(32)84(74,75)76;;;;;;;;/h1-18H,(H,44,48)(H,45,49)(H,46,50)(H,47,51)(H2,42,43,52)(H,53,54,55)(H,56,57,58)(H,59,60,61)(H,62,63,64)(H,65,66,67)(H,68,69,70)(H,71,72,73)(H,74,75,76);;;;;;;;/q;8*+1/p-8
InChIKey
KCBZSNWCUJBMHF-UHFFFAOYSA-F
Allgemeine Beschreibung
Ein potenter Gsα;-selektiver G-Protein-Antagonist. Unterdrückt die Bindungsrate von GTPγ;S an Gsα;-s (IC50 = 140 nM), aber nicht an Giα;-1. Hemmt die Stimulation der Adenylatzyklase-Aktivität in S49-Cyc-Zellen (denen endogenes Gsα; fehlt) durch exogen hinzugegebenes Gsα;-s. Blockiert zudem die Kopplung von β;-adrenergen Rezeptoren an Gs (EC50 = 7,9 µ;M). Wirkt als reversibler kompetitiver Antagonist des menschlichen P2X-Rezeptors und zeigt eine viel höhere Wirksamkeit an menschlichen P2X(1)-Rezeptoren als an P2X(7)-Rezeptoren (IC50 = 50 nM bzw. 40 µ;M).
Ein potenter Gsα;-Untereinheit-selektiver G-Protein-Antagonist. Unterdrückt die Bindungsrate von GTPγ;S an die Gsα;-s-Untereinheit (IC50 = 140 nM), aber nicht an die Giα;-1-Untereinheit. Hemmt die Stimulation der Adenylatzyklase-Aktivität in S49-Cyc--Zellen (denen die endogene Gsα;-Untereinheit fehlt) durch die exogen hinzugegebene Gsα;-s-Untereinheit. Blockiert zudem die Kopplung von β;-adrenergen Rezeptoren an Gs (EC50 = 7,9 µ;M).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Gsα;-Untereinheit-selektiver G-Protein-Antagonist
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 140 nM Unterdrückung der Bindungsrate von GTPγ;S an die Gsα;-s-Untereinheit
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Hulsmann, M., et al. 2003. Eur. J. Pharmacol.470, 1.
Hohenegger, M., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95, 346.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xiaozhe Zhang et al.
The Journal of biological chemistry, 295(30), 10281-10292 (2020-06-05)
Inositol hexakisphosphate (IP6) is an abundant metabolite synthesized from inositol 1,3,4,5,6-pentakisphosphate (IP5) by the single IP5 2-kinase (IP5K). Genetic and biochemical studies have shown that IP6 usually functions as a structural cofactor in protein(s) mediating mRNA export, DNA repair, necroptosis
Kazue Hisaoka-Nakashima et al.
Journal of neurochemistry, 158(4), 849-864 (2020-10-30)
Lysophosphatidic acid (LPA), a brain membrane-derived lipid mediator, plays important roles including neural development, function, and behavior. In the present study, the effects of LPA on astrocyte-derived synaptogenesis factor thrombospondins (TSPs) production were examined by real-time PCR and western blotting