480060
Nekrose-Inhibitor, IM-54
The Necrosis Inhibitor, IM-54, also referenced under CAS 861891-50-1, selectively blocks oxidative stress-induced necrotic cell death. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonym(e):
Nekrose-Inhibitor, IM-54, 2-(1H-Indol-3-yl)-3-Pentylamin-maleimid
Größe auswählen
213,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
213,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow-orange
Löslichkeit
methanol: 10 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N1(C(=O)C(=C(C1=O)c2c3c([n](c2)C)cccc3)NCCCCC)C
InChI
1S/C19H23N3O2/c1-4-5-8-11-20-17-16(18(23)22(3)19(17)24)14-12-21(2)15-10-7-6-9-13(14)15/h6-7,9-10,12,20H,4-5,8,11H2,1-3H3
InChIKey
SGLOMINNEBLJFF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Blockiert den durch oxidativen Stress induzierten nekrotischen Zelltod
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable