Wichtige Dokumente
444291
Sigma-Aldrich
MMP408
≥94% (HPLC), solid, MMP-12 inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
MMP-12-Inhibitor, MMP408, (S)-2-(8-(Methoxycarbonylamino)dibenzo[b,d]furan-3-sulfonamido)-3-methylbutansäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H20N2O7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
420.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
MMP-12-Inhibitor, MMP408, The MMP-12 Inhibitor, MMP408, also referenced under CAS 1258003-93-8, controls the biological activity of MMP-12. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Qualitätsniveau
Assay
≥94% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Eine Dibenzofuranylsulfanamidovalin-Verbindung, die als potenter, auf das aktive Zentrum von Zink abzielender, MMP-12-selektiver Inhibitor (IC50 = 2 nM gegen menschliche MMP-12) mit viel schwächerer Aktivität gegen MMP-12 von Mäusen/Ratten/Schafen (IC50 = 160, 320 und 22,3 nM) oder menschliche MMP-3/13/14 (IC50 = 351, 120 und 1100 nM) wirkt und praktisch unwirksam gegenüber menschlichem Agg-1/2 (IC50 >;5 µ;M), TACE (IC50 >;25 µ;M) und MMP-1/7 (IC50 >;6 µ;M) ist. MMP408 ist bei Mäusen oral wirksam und mildert nachweislich die durch rhMMP-12 ausgelöste Entzündungsreaktion der Lunge bei Mäusen in vivo um mehr als 50 % (5 mg/kg, p.o., b.i.d.).
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Li, W., et al. 2009. J. Med. Chem.52, 1799.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lingbi Jiang et al.
BMC cancer, 21(1), 1297-1297 (2021-12-06)
Colorectal cancer is a malignant gastrointestinal cancer, in which some advanced patients would develop cancer cachexia (CAC). CAC is defined as a multi-factorial syndrome characterized by weight loss and muscle loss (with or without fat mass), leading to progressive dysfunction
Caijiao Yi et al.
Journal of neuroinflammation, 19(1), 78-78 (2022-04-07)
Macular subretinal fibrosis is the end-stage complication of neovascular age-related macular degeneration (nAMD). We previously developed a mouse model of two-stage laser-induced subretinal fibrosis that mimics closely the dynamic course of macular fibrosis in nAMD patients. This study was aimed
Airi Makino et al.
iScience, 24(10), 103201-103201 (2021-10-28)
Respiratory syncytial virus (RSV) infection often exacerbates bronchial asthma, but there is no licensed RSV vaccine or specific treatments. Here we show that RSV-induced alveolar macrophages, which produce high levels of matrix metalloproteinase-12 (MMP-12), exacerbate allergic airway inflammation with increased
Meghali Nighot et al.
Journal of Crohn's & colitis, 15(10), 1751-1765 (2021-04-10)
Matrix metalloproteinases [MMPs] play an important role in extracellular matrix regulation during cell growth and wound healing. Increased expression of MMP-12 [human macrophage elastase] has been reported in inflammatory bowel disease [IBD] which is characterised by the loss of epithelial
Hao Huang et al.
Cell reports, 36(2), 109363-109363 (2021-07-15)
Although activating mutations of the anaplastic lymphoma kinase (ALK) membrane receptor occur in ∼10% of neuroblastoma (NB) tumors, the role of the wild-type (WT) receptor, which is aberrantly expressed in most non-mutated cases, is unclear. Both WT and mutant proteins
Verwandter Inhalt
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.