444234
MMP-9-Lipocalin-TIMP-1 Complex, Human Neutrophil
Synonym(e):
Matrix Metalloproteinase 9-Lipocalin-TIMP-1 Complex
Empfohlene Produkte
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Spezifische Aktivität
≥600 mU/mg protein
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Fremdaktivität
other MMP activity, none detected
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable