Merck
444213
Sigma-Aldrich
MMP-2, Proenzym, menschlicher rheumatischer Synovialfibroblast
Synonym(e):
Matrix-Metalloproteinase 2, Gelatinase A, 72 kDa Typ IV Kollagenase
Größe auswählen
5 μG
310,00 €
310,00 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 μG
310,00 €
About This Item
EC-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
310,00 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Spezifische Aktivität
≥600 mU/mg protein
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Löslichkeit
aqueous buffer: soluble
Fremdaktivität
other MMP activity, none detected
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Hinweis: 1 mU = 1 Millieinheit.
Natives pro-MMP-2 aus kultivierten, menschlichen rheumatoiden Synovialfibroblasten. Hochgereinigtes natives Enzym aus der Zellkultur. Wird von verschiedenen Zelltypen sezerniert. Liegt in einem stabilen, aber nicht kovalenten 1:1-Komplex mit TIMP-2 vor. Aktivierung muss vor der Verwendung erfolgen.
Verpackung
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Einheitendefinition
Eine Einheit ist definiert als die Menge an Enzym, die 1,0 µ;mol 2,4-DNP-Pro-Gln-Gly-Ile-Ala-Gly-Gln-D-Arg-OH pro Minute bei 37 °;C und pH 7,0 reduziert.
Physikalische Form
In 200 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl₂, 1 µM ZnCl₂, 0,05 % Brij®-35-Detergens, 0,05 % NaN₃, pH 7,0.
Angaben zur Herstellung
Hergestellt aus Kulturmedium menschlicher rheumatoider Synovialfibroblasten, das in zertifizierten Tests negativ für HBsAg und für Antikörper gegen HIV und HCV war.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °;C).
Sonstige Hinweise
Buisson-Leqendre, N., et al. 2004. Arth. Rheumat.50, 2151.
Morgunova, E., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 7414.
Kolkenbrock, H., et al. 1997. Biol. Chem. 378, 71.
Rechtliche Hinweise
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable