Wichtige Dokumente
444212
Sigma-Aldrich
MMP-2 Substrate, Fluorogenic
A quenched fluorescence substrate for MMP-2 (gelatinase A; kcat/Km = 3.97 x 10⁵ M⁻¹s⁻¹).
Synonym(e):
MMP-2 Substrate, Fluorogenic
Größe auswählen
1 MG
272,00 €
272,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
272,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C49H68N14O15
Molekulargewicht:
1093.15
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
272,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Fluoreszenz
λex ~325 nm
λem ~393 nm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
A quenched fluorescence substrate for MMP-2 (gelatinase A; kcat/Km = 3.97 x 105 M-1s-1; excitation maximum: ~325 nm; emission maximum: ~393 nm).
Biochem./physiol. Wirkung
Cell permeable: no
Primary Target
A quenched fluorescence substrate for MMP-2 (gelatinase A)
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Warnhinweis
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenz
MCA-Pro-Leu-Ala-Nva-Dpa-Ala-Arg-NH₂[Dpa = 3-(2,4-dinitrophenyl)-L-2,3-diaminopropionyl; Nva = L-norvaline]
Sonstige Hinweise
Murphy, G., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 6632.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable