444190
MAP Kinase Inhibitor Set II
The MAP Kinase Inhibitor Set II controls the biological activity of MAP Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Größe auswählen
371,00 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
371,00 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
2 μM IC50
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
The Calbiochem MAP Kinase Inhibitor Set II contains 4 inhibitors with different MAP Kinase specificities for your convenience.
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
(-20°C).