Dokumente
427584
Millipore
Lactulose
A β-galactosidase substrate.
Synonym(e):
Lactulose, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructose
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
NACRES:
NA.79
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
water: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)7(17)8(18)11(21-4)22-9-5(2-14)23-12(20,3-15)10(9)19/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-/m1/s1
InChIKey
JCQLYHFGKNRPGE-FCVZTGTOSA-N
Allgemeine Beschreibung
A β-galactosidase substrate.
Warnhinweis
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstituierung
Following reconstitution, store at room teperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
Sonstige Hinweise
Holmes, M.L., et al. 1997. Biochim. Biophys. Acta 1337, 276.
Fisher, L., et al. 1995. Appl. Environ. Microbiol. 61, 1497.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2