Wichtige Dokumente
407252
Sigma-Aldrich
Insulinähnlicher Wachstumsfaktor-1, Maus, rekombinant, E. coli
Synonym(e):
mIGF-I
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
Assay
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Verunreinigungen
≤1 ng/μg Endotoxin (ng/μg IGF-I)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Rekombinanter, insulinähnlicher Wachstumsfaktor I (IGF-I) der Maus in voller Länge, exprimiert in E. coli. IGF-I reguliert die Proliferation und Überlebenssignale über den Akt-Signalweg. Die Maus-IGF-I eine Sequenzidentität von 94 % zu humanem IGF-I ist speziesübergreifend reaktiv. Nützlich bei der Untersuchung der Proliferation und Überlebenssignale von Zellen.
Biochem./physiol. Wirkung
ED₅;₀;: ≤;2 ng/ml (entspricht einer spezifische Aktivität von ≥;1 x 10⁶; Einheiten/mg), was mit einem Zellproliferations-Assay unter Verwendung von FDC-P1-Zellen ermittelt wurde. Bei den meisten In-vitro-Anwendungen übt IGF-I seine biologische Aktivität bei einer Konzentration im Bereich von 1 bis 20 ng/ml aus.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Vor der Lyophilisierung steril gefiltert. Enthält keine Zusätze.
Rekonstituierung
Mit sterilem H₂;O zu einer Endkonzentration von 0,1 bis 1,0 mg/ml rekonstituieren. Vor Gebrauch mit wässrigem Puffer weiter verdünnen.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-Auftau-Zyklen der Lösungen vermeiden. Die Aliquote können bei 4 °;C bis zu 1 Woche aufbewahrt werden, ohne dass deren biologische Aktivität verloren geht.
Sonstige Hinweise
Clemmons, D.R., et al. 2006. Curr. Opin. in Pharmacol. 6, 620.
Bell, G.I., et al. 1986. Nucleic Acids Res.14, 7873.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable