Wichtige Dokumente
407247
Sigma-Aldrich
IGF-1R-Inhibitor, PPP
The IGF-1R Inhibitor, PPP, also referenced under CAS 477-47-4, controls the biological activity of IGF-1R. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
IGF-1R-Inhibitor, PPP, Insulinähnlicher Wachstumsfaktor-1-Rezeptor-Inhibitor, Picropodophyllin
Größe auswählen
1 MG
221,00 €
221,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
221,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H22O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
221,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1COc2c1cc3c(c2)[C@H]([C@H]5[C@@H]([C@H]3O)COC5=O)c4cc(c(c(c4)OC)OC)OC
InChI
1S/C22H22O8/c1-25-16-4-10(5-17(26-2)21(16)27-3)18-11-6-14-15(30-9-29-14)7-12(11)20(23)13-8-28-22(24)19(13)18/h4-7,13,18-20,23H,8-9H2,1-3H3/t13-,18+,19+,20-/m0/s1
InChIKey
YJGVMLPVUAXIQN-HAEOHBJNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeabler, reversibler, starker, mit Substrat konkurrierender und spezifischer Inhibitor von IGF-1R in-vitro (IC50 = 1 nM im zellfreien Kinaseassay; ≤;60 nM für die Zellviabilität und Rezeptor-Autophosphorylierung in Melanomzelllinien) und auch in-vivo (vollständige Hemmung des IGF-1R-abhängigen Tumorzellenwachstums bei 20 mg/kg/12 Std. intraperitoneal bei SCID-Mäusen mit nur minimaler toxischer Wirkung (LD50 >;500 mg/kg). Weist nur eine geringe IR-, FGFR-, PDGFR- und EGFR-Hemmung auf und hat keine Wirkung auf Mikrotubuli und DNA-Topoisomerase II. Zielt ab auf die Phosphorylierung von Y1136 in der Aktivierungsregion und ist Berichten zufolge der erste Inhibitor, der zwischen IGF-1R und IR unterscheidet.
Eine zellpermeable, cis-Cyclolignan-Verbindung, die als ein mit Substrat konkurrierender, reversibler, starker und spezifischer Inhibitor von IGF-1R in-vitro (IC50 = 1 nM im zellfreien Kinaseassay; ≤;60 nM für die Zellviabilität und Rezeptor-Autophosphorylierung in Melanomzelllinien) und auch in-vivo (vollständige Hemmung des IGF-1R-abhängigen Tumorzellenwachstums bei 20 mg/kg/12 Std. intraperitoneal bei SCID-Mäusen mit nur minimaler toxischer Wirkung (LD50 >;500 mg/kg) fungiert. Weist nur eine geringe Wirkung auf IR, FGFR, PDGFR und EGFR auf und hat keine Wirkung auf Mikrotubuli und DNA-Topoisomerase II. Zielt ab auf die Phosphorylierung von Y1136 in der Aktivierungsregion und ist Berichten zufolge der erste Inhibitor, der zwischen IGF-1R und IR unterscheidet.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
IGF-1R in-vitro und in-vivo
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 1 nM gegen IGF-1R im zellfreien Kinaseassay; ≤; 60 nM für die Zellviabilität und Rezeptor-Autophosphorylierung in Melanomzelllinien
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar. In Lösung bei Raumtemperatur instabil.
Sonstige Hinweise
Mazitschek, R., and Giannis, A. 2004. Curr. Opin. Chem. Biol.8, 432.
Vasilcanu, D., et al. 2004. Oncogene23, 7854.
Girnita, A., et al. 2004. Cancer Res.64, 236.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fang Chen et al.
Scientific reports, 14(1), 2509-2509 (2024-01-31)
This study investigates the potential of ellagic acid (EA), a phytochemical with antioxidant and anti-inflammatory properties, in managing perioperative neurocognitive disorders (PND). PND, which represents a spectrum of cognitive impairments often faced by elderly patients, is principally linked to surgical
Li Ji et al.
Physiological reports, 12(3), e15939-e15939 (2024-02-06)
Recurrent spontaneous abortion (RSA) is a serious condition that adversely affects women's health. Differentially expressed proteins (DEPs) in plasma of patients experiencing RSA is helpful to find new therapeutic targets and identified with mass spectrometry. In 57 DEPs, 21 were