4071
myo-Inositol - CAS 87-89-8 - Calbiochem
Synonym(e):
i-Inositol, meso-Inositol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
crystalline solid
Farbe
white
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13