Wichtige Dokumente
401315-M
Millipore
Schwer- und leichtkettenspezifisches Ziegen-Anti-Kaninchen-IgG-Antikörper-Peroxidase-Konjugat
liquid, Calbiochem®
Synonym(e):
IgG-Ziegenantikörper, Ziege-Anti-Kaninchen-IgG
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält
0.1% Kathon as preservative
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
do not freeze
Isotyp
IgG
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
An Meerrettich-Peroxidase (HRP) konjugierter, immunaffinitätsgereinigter polyklonaler Ziegenantikörper. Erkennt Kaninchen-IgG, schwere und leichte Ketten.
Dieses schwer- und leichtkettenspezifische Ziegen-Anti-Kaninchen-IgG-Antikörper-Peroxidase-Konjugat ist zur Verwendung bei der Immunelektrophorese im Rahmen von Enzym-Immunassays zum Nachweis von schwer- und leichtkettenspezifischem Kaninchen-IgG validiert.
Anwendung
Enzym-Immunassay (1:10.000)
Immunelektrophorese (siehe Anmerkungen)
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
In 10 mM PBS, 0,5 mM EDTA, 10 % Mannose, 2 % Saccharose, 1 % BSA, pH-Wert 7,6.
Sonstige Hinweise
o-Phenylendiamin, 1 mg/ml in Citratpuffer, pH 4,5, 0,1 % Harnstoffperoxid bei 25 °;C wurde für die Testung der Reaktivität des Immunenzyms verwendet. Monospezifisch für Kaninchen-IgG, schwere und leichte Ketten, was mittels Immunelektrophorese gegenüber normalem Kaninchenserum ermittelt wurde. Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekte Arbeitsverdünnung vor.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable