Merck
400053
Millipore
Hygromycin B, Streptomyces sp., sterilfiltrierte Lösung in 25 mM HEPES, zellkulturgetestet
Hygromycin B is an aminoglycoside antibiotic that inhibits the growth of prokaryotic and eukaryotic microorganisms and mammalian cells. Inhibits protein synthesis by interfering with the translocation of the 70S ribosome and causes misreading of mRNA.
Synonym(e):
Hygromycin B, Streptomyces sp., sterilfiltrierte Lösung in 25 mM HEPES, zellkulturgetestet
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H37N3O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
527.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C20H37N3O13/c1-23-7-2-5(21)9(26)15(10(7)27)33-19-17-16(11(28)8(4-25)32-19)35-20(36-17)18(31)13(30)12(29)14(34-20)6(22)3-24/h5-19,23-31H,2-4,21-22H2,1H3/t5-,6+,7+,8-,9+,10-,11+,12-,13-,14-,15-,16+,17+,18-,19+,20?/m1/s1
InChIKey
GRRNUXAQVGOGFE-KPBUCVLVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hygromycin B ist ein Aminoglycosid-Antibiotikum, das das Wachstum von prokaryotischen und eukaryotischen Mikroorganismen sowie Säugerzellen hemmt. Hemmt die Proteinsynthese durch Störung der Translokation des 70S-Ribosoms und verursacht ein fehlerhaftes Lesen der mRNA. Resistenz gegen Hygromycin B entsteht durch ein Gen, dessen Produkt Hygromycin-B-Phosphotransferase den Wirkstoff phosphoryliert und inaktiviert. Hygromycin B wird verwendet, um Trägermutanten des Hygromycin-B-Resistenzgens in einer Vielzahl von Zellen auszuwählen, darunter Zellen von Bakterien, Protozoen, Hefen, Pilzen, Pflanzen und Säugern. Die typische Konzentration für die Selektion von Säugerzellen liegt bei 0,05 bis 1 mg/ml. Die geeignete Anwendungskonzentration muss für jeden Zelltyp empirisch ermittelt werden.
Warnhinweis
Toxizität: Hochtoxisch &; Karzinogen / Teratogen (I)
Physikalische Form
50 mg/ml aktives Antibiotikum in steril gefilterter 25 mM HEPES, pH-Wert 7,2.
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Sugimoto, K., et al. 1994. Plant J.5, 863.
Lee, M.G., and van der Ploeg, L.H. 1991. Gene105, 255.
Salauze, D., et al. 1990. Antimicrob. Agents Chemother.34, 1915.
Cullen, D., et al. 1987. Gene57, 21.
Santerre, R.F., et al. 1984. Gene30, 147.
Rao, S.N., et al. 1983. Antimicrob. Agents Chemother.24, 689.
Gonzalez, A., et al. 1978. Biochim. Biophys. Acta521, 459.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jong-Ho Lee et al.
Frontiers in oncology, 10, 211-211 (2020-03-21)
Metabolism plays a critical role in direct regulation of a variety of cellular activities via metabolic enzymes and metabolites. Here, we demonstrate that phosphofructokinase 1 platelet isoform (PFKP), which catalyzes a rate-limiting reaction in glycolysis, promotes EGFR activation-induced nuclear translocation
Artikel
Die Abtötungskurve von Antibiotika ist ein Dosis-Wirkungs-Versuch, in dem Säugerzellen zunehmenden Mengen eines selektiven Antibiotikums ausgesetzt werden
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic