400015
Caspase-1 Inhibitor IV
The Caspase-1 Inhibitor IV, also referenced under CAS 154674-81-4, controls the biological activity of Caspase-1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonym(e):
Caspase-1 Inhibitor IV, ICE Inhibitor IV, Ac-YVAD-AOM
Größe auswählen
162,00 €
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
162,00 €
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥96% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N([C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)COC(=O)c2c(cccc2C)C)C(=O)[C@@H](NC(=O)C)Cc1ccc(cc1)O
InChI
1S/C33H42N4O10/c1-17(2)29(37-31(44)25(35-21(6)38)14-22-10-12-23(39)13-11-22)32(45)34-20(5)30(43)36-24(15-27(41)42)26(40)16-47-33(46)28-18(3)8-7-9-19(28)4/h7-13,17,20,24-25,29,39H,14-16H2,1-6H3,(H,34,45)(H,35,38)(H,36,43)(H,37,44)(H,41,42)/t20-,24-,25-,29-
InChIKey
LOACDHZQOPEFKK-NFJAKAEBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
caspase-1
Warnhinweis
Sequenz
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Hilbi, H., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 32895.
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Thornberry, N.A., et al. 1994. Biochemistry 33, 3934.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable