Merck
391947
Sigma-Aldrich
Hydroxylapatit, Fast Flow
Synonym(e):
Hydroxylapatit, Fast Flow, HA
Größe auswählen
100 G
681,00 €
681,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
681,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116133
NACRES:
NA.77
681,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Beschreibung
Merck USA index - 14, 3467
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
phosphate buffer: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[O-H]
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
InChIKey
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Allgemeine Beschreibung
Eine Form von Calciumphosphat, die bei Präparationsverfahren zur Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren verwendet wird, bei denen eine hohe Flussrate und Bindungskapazität gewünscht wird (BSA-Bindungskapazität: >;12 mg/g; DNA-Bindungskapazität: >;700 µ;g/g).
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °;C).
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
  1. What is the particle size of hydroxyapatite?
    1 Antwort
    1. The particle size of this product is not determined.
      Hilfreich?