374000
Helenalin, A. chamissonis ssp. foliosa
Synonym(e):
Helenalin, A. chamissonis ssp. foliosa
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
protect from light
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C15H18O4/c1-7-6-10-12(8(2)14(18)19-10)13(17)15(3)9(7)4-5-11(15)16/h4-5,7,9-10,12-13,17H,2,6H2,1,3H3/t7-,9+,10-,12-,13+,15+/m1/s1
InChIKey
ZVLOPMNVFLSSAA-XEPQRQSNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Auld, C.A., et al. 2006. Biochem. Biophys. Res. Commun.346, 314.
Huang, P.R., et al. 2005. Cancer Lett.227, 169.
Lyss, G., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 33508.
Lyss, G., et al. 1997. Biol. Chem.378, 951.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable