371729
Anti-Giα-3-Subunit, C-Terminal (345-354) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mammals
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GNAI3(2773)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoprecipitation (see comments)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Raymond, J.R., et al. 1993. Biochemistry32, 11064.
Mumby, S.M., and Gilman, A.G. 1991. Methods Enzymol.195, 215.
Jones, D.T., and Reed, R.R. 1987. J. Biol. Chem.262, 14,241.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable