371209
Dkk-2, Mouse, Recombinant
Dkk-2, Mouse, Recombinant, consists of amino acids 26-259 and expressed in S. frugiperda 21 cells with a C-terminal His•Tag sequence.
Größe auswählen
539,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
539,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in insect cells (S. frugiperda)
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Verunreinigungen
<1.0 EU/μg protein Endotoxin
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Competetive Binding Assay:
Inhibits 50% binding of biotinylated rhDkk-1 (200 ng/ml) to immobilized rmKremen (4 µg/ml) at a concentration of 5-15 µg/ml.
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Mukhopadhyay, M. et al. 2006. Development133, 2149.
Niehrs, C. 2006. Oncogene25, 7469.
Li, X. et al. 2005. Nat. Genet.37, 945.
Bullock, C.M. et al. 2004. Mol. Pharmacol.65, 582.
Mao, B. and C. Niehrs 2003. Gene302, 179.
Brott, B. and S.Y. Sokol 2002. Mol. Cell. Biol.22, 6100.
Li, L. et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 5977.
Mao, B. et al. 2002. Nature417, 664.
Mao, B. et al. 2001. Nature411, 321.
Wu, W. et al. 2000. Current Biol.10,1611.
Monaghan, A.P. et al. 1999. Mech. Dev.87, 45.
Krupnik, V.E. et al. 1999. Gene238, 301.
WGK
WGK 2