Merck
345811
Sigma-Aldrich
Endo-β-Galactosidase, Bacteroides fragilis, rekombinant, E. coli
Endo-β-Galactosidase, Bacteroides fragilis, Recombinant, E. coli, hydrolyzes internal β-galactosidic linkages of oligosaccharides in poly-N-acetyl-lactosamine structures.
Größe auswählen
50 μL
464,00 €
464,00 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μL
464,00 €
About This Item
EC-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.54
464,00 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Konjugat
(Glucosaminoglycan)
Form
liquid
Spezifische Aktivität
≥14 U/mL
≥140 units/mg protein
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Rekombinante Endo-β;-Galactosidase aus Bacteroides fragilis, exprimiert in E. coli. Endo-β;-Galactosidase ist ein Enzym, das die internen β;-Galactosid-Verbindungen von Oligosacchariden in Poly-N-acetyl-lactosamin-Strukturen hydrolisiert. Dieses Enzym ähnelt aufgrund seiner Spezifität gegenüber Keratansulfat aus Rinderhornhaut, Milch-Oligosacchariden und den Glycolipiden Lacto-N-neotetraosylceramid und Lacto-N-tetraosylceramid dem Escherichia freundii-Enzym.
Rekombinante Endo-β;-Galactosidase aus Bacteroides fragilis, exprimiert in E. coli. Endo-β;-Galactosidase ist ein Enzym, das die internen β;-Galactosid-Verbindungen von Oligosacchariden in Poly-N-acetyl-lactosamin-Strukturen hydrolisiert. Dieses Enzym ähnelt aufgrund seiner Spezifität gegenüber Keratansulfat aus Rinderhornhaut, Milch-Oligosacchariden und den Glycolipiden Lacto-N-neotetraosylceramid und Lacto-N-tetraosylceramid dem Escherichia freundii-Enzym. Optimaler pH-Wert: 5,8.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Einheitendefinition
Eine Einheit ist definiert als die Menge Enzym, die pro Minute bei 37 °;C und pH 5,8 ein µ;Mol reduzierenden Zucker aus Keratansulfat der Rinderhornhaut freisetzt.
Physikalische Form
Steril gefiltert in 20 mM Tris-HCl, pH 7,5.
Rekonstituierung
Bei mehrtägiger Lagerung bei Raumtemperatur ist kein signifikanter Aktivitätsverlust erkennbar. Unter den oben angegebenen empfohlenen Reaktionsbedingungen ist das Enzym mindestens 5 Tage aktiv.
Sonstige Hinweise
Murata, T., et al. 2003. Eur. J. Biochem.270, 3709.
Scudder, P., et al. 1986. Eur. J. Biochem.157, 365.
Scudder, P., et al. 1984. J. Biol. Chem.259, 6586.
Scudder, P., et al. 1983. Biochem. J.213, 485.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Joana Nogueira-Rodrigues et al.
Developmental cell, 57(4), 440-450 (2022-01-06)
Regeneration of adult mammalian central nervous system (CNS) axons is abortive, resulting in inability to recover function after CNS lesion, including spinal cord injury (SCI). Here, we show that the spiny mouse (Acomys) is an exception to other mammals, being