Dokumente
344289
Sigma-Aldrich
Komplettes Adjuvans nach Freund, modifiziert, Mycobacterium butyricum
This Freund’s Complete Adjuvant, Modified, Mycobacterium butyricum is validated for use in Immunization.
Synonym(e):
Komplettes Adjuvans nach Freund, modifiziert, Mycobacterium butyricum
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116133
NACRES:
NA.41
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
clear to slightly cloudy amber
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
1 Satz (10 x 10 ml) mit gelber, öliger Bakteriensuspension.
Enthält pro Satz 10 Ampullen mit jeweils 10 ml komplettes Adjuvans nach Freund, in den folgenden Gewichtsanteilen homogenisiert: 85 % Drakeol 5NF, 15 % Arlacel A (Mannidmonooleat-Emulgator) und 0,1 % Mycobacterium butyricum Trockenzellen.
Anwendung
Immunisierung
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Gelbe, ölige Bakteriensuspension.
Sonstige Hinweise
Zusammensetzung
Der Satz an Adjuvans nach Freund umfasst 10 identische Ampullen, die jeweils 10 ml komplettes Adjuvans nach Freund enthalten, in den folgenden Gewichtsanteilen homogenisiert:
85 % Drakeol 5 NF
15 % Arlacel A, Mannidmonooleat-Emulgator
0,1 % Mycobacterium butyricum Trockenzellen
Probenpräparation
1. Inhalt der Ampulle mit einer 10-ml-Spritze mit 21-Gauge-Nadel mit 1 Zoll Länge aufziehen. In eine 50-ml-Ampulle geben, nach Möglichkeit schmal.
2. 50 mg Antigen in 5 ml sterilem PBS mit pH 7,0 bis 7,3 lösen. Nach Möglichkeit die Sterilität bewahren bzw. schaffen. Die Lösung in die Spritze aufziehen.
3. Nadel in die Adjuvans-Ampulle einführen und die Lösung in die Ampulle drücken. Etwa die Hälfte des Gemischs in die Spritze ziehen und erneut in die Adjuvans-Ampulle drücken.
4. Das Mischverfahren in Schritt 4 wiederholen, bis sich eine gleichmäßige, stabile, milchige Wasser-Öl-Emulsion bildet. Das Gemisch kann sich zu verdicken scheinen, wenn sich die Emulsion bildet. Die Emulsion auf Vollständigkeit prüfen, indem ein Tropfen aus der Spritze auf eine Wasseroberfläche in einem Becher gedrückt wird. Wenn der Tropfen auf der Oberfläche verbleibt und sich bei leichtem Umrühren des Bechers nicht auflöst, ist die Emulsion ausreichend. Eine korrekt präparierte Emulsion ist mehrere Tage lang stabil.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1