Merck
2711-11000
Millipore
NovaSeptum® Einheit für hochreine Anwendungen
High Purity Application; 1000mL
Synonym(e):
Cell Culture sampling, high purity application, 1000 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41104105
eCl@ss:
36101790
Materialien
316L stainless steel cannula (ASTM)
polyester body
polyethylene bag (drainage)
polyethylene bag (sampling)
polyethylene tubing
silicone septum (medical grade platinum-cured)
Qualitätsniveau
Kanülengröße
2.0 mm
Sterilität
sterile
Verpackung
pkg of 1 L
Hersteller/Markenname
NovaSeptum®
Parameter
-20-50 °C max. temp.
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
Verunreinigungen
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Fitting
inlet septum unit (with a 2 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
Allgemeine Beschreibung
Eine einzelne Probennahme des Produkts ist im ganzen Herstellungsprozess kritisch. Ein ungenaues oder falsch positives Ergebnis kann zu Quarantäne führen und eine Wiederholung der Analyse erfordern.
Mit der NovaSeptum® Einheit für hochreine Anwendungen ist Kontamination keine Bedrohung mehr. Die geschlossene Einheit ist ideal für aseptische und sterile Prozesse und stellt sicher, dass die Probe von der Entnahmestelle bis zur Analyse isoliert ist. NOVASEPTUM® spart auch wertvolles Material durch sein kompaktes Design ohne Totraum.
Die große Auswahl an Standard- und kundenspezifischen Anschlüssen macht die Probennahme an jeder erforderlichen Stelle möglich. Die Probennahmeeinheiten für hochreine Anwendungen sind ideal für Bakterienzählungen und Probennahme aus Bioreaktoren sowie für Anwendungen, bei denen eine sehr geringe Affinität zu Proteinen, komplexen Kohlenhydraten oder kleinen Molekülen erforderlich ist. Sie sind in einem flachen Beutel für einfache Lagerung und Aufhängung erhältlich.
Anwendung
Bakterienzählung und Probenahmen von Bioreaktoren
Angaben zur Herstellung
Sterilisierungsmethode
Beta-Bestrahlung (Elektronenbestrahlung) Minimum 25 kGy gemäß ISO 11137 TIR Nr. 27
Rechtliche Hinweise
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany