2710-OP
Borsäure
OmniPur® Grade, >= 99.5%
Synonym(e):
Boric acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
2.6 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5%
Form
granular
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
160 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: 49.2 g/L at 20 °C
Dichte
1.489 g/cm3 at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChIKey
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Specifications:
A (260 nm, 0.1 M, water): ≤0.01AU
A (280 nm, 0.1 M, water): ≤0.01AU
Assay: ≥99.5%
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Phosphatase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List