234169
Anti-Collagen Type I/III, Cyanogen Bromide Fragments Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... COL1A1(1277)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoblotting (1:200-1:500)
Immunofluorescence (1:20-1:40)
Immunoprecipitation (1:20-1:60)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Zimmermann, B., et al. 1992. Eur. Arch. Biol. 103, 93.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable