Merck
228180
Sigma-Aldrich
Cholesterinester, mikrobiell
Cholesterol Esterase, Microbial, CAS 9026-00-0, is a native enzyme that catalyzes hydrolysis and formation of cholesterol esters, ranging from cholesterol acetate to cholesterol stearate.
Synonym(e):
Cholesterinester, mikrobiell, CE, Sterinesteracylhydrolase
Größe auswählen
1000 U
445,00 €
445,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1000 U
445,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.54
445,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Qualitätsniveau
Form
powder
Spezifische Aktivität
≥100 units/mg protein
≥70 units/mg dry wt.
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
protect from light
Farbe
light brown
Löslichkeit
10 mM potassium phosphate/sodium hydroxide, 0.1% BSA, pH 7.5: soluble
Fremdaktivität
Catalase ≤1.5%
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Native, mikrobielle Cholesterinesterase. Katalysiert die Hydrolyse und Bildung von Cholesterinestern, von Cholesterinacetat bis Cholesterinstearat.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Einheitendefinition
Eine Einheit ist als die Menge an Enzym definiert, die je Minute bei 37 °C und einem pH-Wert von 6,5 1,0 µmol Cholesterinester hydrolysiert.
Rekonstituierung
Direkt vor der Verwendung rekonstituieren. In Lösung verliert das Enzym bei der Lagerung seine Aktivität.
Sonstige Hinweise
Allain, C.C., et al. 1974. Clin. Chem.20, 470.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable