Dokumente
219671
Sigma-Aldrich
GlyH-101
≥97% (HPLC), solid, CFTR inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
CFTR-Inhibitor II, GlyH-101
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H15Br2N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
493.15
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.28
product name
CFTR-Inhibitor II, GlyH-101, CFTR Inhibitor II, GlyH-101, CAS 328541-79-3, is a cell-permeable potent, selective and reversible open-channel blocker of CFTR (Ki = 4.3 µM in CFTR-expressing FRT cells).
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 200 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C19H15Br2N3O3/c20-15-8-13(18(26)17(21)19(15)27)9-23-24-16(25)10-22-14-6-5-11-3-1-2-4-12(11)7-14/h1-9,22,26-27H,10H2,(H,24,25)/b23-9+
InChIKey
RMBDLOATEPYBSI-NUGSKGIGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Glycinylhydrazon-Verbindung, die als potenter, selektiver und reversibler offener Kanal-Blocker von CFTR mit einer mittleren Geschwindigkeit dient (<1 min; 95% inhibition at 50 µM; Ki = 4.3 µM in CFTR-expressing FRT cells for apical membrane Cl- current) and exhibits desirable aqueous solubility. Shown to produce inwardly rectifying CFTR Cl- currents with reduced mean channel open time and suggested to directly interact with the channel pore at the extracellular side of the membrane. Displays minimal effects on P-glycoprotein and non-CFTR-mediated Cl- currents, and is effective in nasal and intestinal epithelia in vivo. Also available as a 25 mM solution in DMSO (Cat. No. 219675).
Eine zellpermeable Glycinylhydrazon-Verbindung, die als potenter, selektiver und reversibler offener Kanal-Blocker von CFTR mit einer mittleren Geschwindigkeit dient (<1 min; 95%ige Hemmung bei 50 µmol/l; Ki = 4,3 µmol/l in CFTR-exprimierenden FRT-Zellen für den Cl--Strom der apikalen Membran) und eine wünschenswerte Wasserlöslichkeit aufweist. Erzeugt einwärtsgleichgerichtete CFTR-Cl--Ströme mit einer verkürzten mittleren Kanalöffnungsdauer und es wird angenommen, dass sie direkt mit der Kanalpore an der extrazellulären Seite der Membran interagiert. Weist eine minimale Wirkung auf P-Glykoprotein und nicht durch CFTR vermittelte Cl--Kanäle auf und wirkt außerdem auf Nasen- und Darmepithel in vivo.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
CFTR
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 95%ige Hemmung bei 50 µmol/l
Ziel-Ki: 4,3 µmol/l in CFTR-exprimierenden FRT-Zellen für den Cl−-Strom der apikalen Membran
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Sonawane, N.D., et al. 2006. FASEB J.20, 130.
Muanprasat, C., et al. 2004. J. Gen. Physiol.124, 125.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Amnah Yamani et al.
Mucosal immunology, 14(1), 135-143 (2020-06-25)
Food-triggered anaphylaxis can encompass a variety of systemic and intestinal symptoms. Murine-based and clinical studies have revealed a role for histamine and H1R and H2R-pathway in the systemic response; however, the molecular processes that regulate the gastrointestinal (GI) response are
R K Dutta et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 142, 112090-112090 (2021-09-01)
MicroRNAs play an important role in health and disease. TGF-β signaling, upregulated by HIV Tat, and in chronic airway diseases and smokers upregulates miR-145-5p to suppress cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR). CFTR suppression in chronic airway diseases like Cystic
Juliette L Simonin et al.
Cells, 11(9) (2022-05-15)
Defective hydration of airway surface mucosa is associated with recurrent lung infection in cystic fibrosis (CF), a disease caused by CF transmembrane conductance regulator (CFTR) gene mutations. Whether the composition and/or presence of an airway surface liquid (ASL) is sufficient
Barbara Calabrese et al.
Nature communications, 13(1), 6037-6037 (2022-10-14)
During early ischemic brain injury, glutamate receptor hyperactivation mediates neuronal death via osmotic cell swelling. Here we show that ischemia and excess NMDA receptor activation cause actin to rapidly and extensively reorganize within the somatodendritic compartment. Normally, F-actin is concentrated