219491
Cdk/Crk Inhibitor
The Cdk/Crk Inhibitor, also referenced under CAS 784211-09-2, controls the biological activity of Cdk/Crk. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
Cdk/Crk Inhibitor, 1-(2,6-Dichlorophenyl)-1,5-dihydro-6-((4-(2-hydroxyethoxy)phenyl)methyl)-3-(1-methylethyl)-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, RGB-286147, Cdk7 Inhibitor IV
Größe auswählen
200,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
200,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Cdk1/B, Cdk2/E, Cdk3/E, Cdk5/p35, Cdk7/H/MAT1, and Cdk9
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable