Wichtige Dokumente
217713
Sigma-Aldrich
Cdk1/2-Inhibitor II, NU6102
The Cdk1/2 Inhibitor II, NU6102, also referenced under CAS 444722-95-6, controls the biological activity of Cdk1/2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
Cdk1/2-Inhibitor II, NU6102
Größe auswählen
1 MG
98,60 €
98,60 €
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
98,60 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H22N6O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
402.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
98,60 €
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(N)c1ccc(cc1)Nc2nc3[nH]cnc3c(n2)OCC4CCCCC4
InChI
1S/C18H22N6O3S/c19-28(25,26)14-8-6-13(7-9-14)22-18-23-16-15(20-11-21-16)17(24-18)27-10-12-4-2-1-3-5-12/h6-9,11-12H,1-5,10H2,(H2,19,25,26)(H2,20,21,22,23,24)
InChIKey
OWXORKPNCHJYOF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables Purin-Analogon, das antiproliferative Eigenschaften aufweist und als potenter und ATP-kompetitiver Inhibitor von Cdk1/Cyclin B und Cdk2/Cyclin A3 dient (IC50 = 9,5 nmol/l bzw. 5,4 nmol/l). Es weist eine höhere Selektivität für Cdk auf als für andere geprüfte Kinasen (IC50 = 30 nmol/l, 600 nmol/l, 800 nmol/l, 900 nmol/l und 1,6 µmol/l für Cdk2/A, ROCKII, PDK1, DYRK1A bzw. Cdk4/D1). Hemmt das Wachstum von humanem MCF-7-Brustkarzinom (GI50 von 8 µmol/l).
Eine zellpermeable 2,6-disubstituierte Purin-Verbindung, die antiproliferative Eigenschaften aufweist. Dient als potenter und ATP-kompetitiver Inhibitor von Cdk1/Cyclin B und Cdk2/Cyclin A3 (IC50 = 9,5 nmol/l bzw. 5,4 nmol/l) Sie weist eine höhere Selektivität für Cdk1/2 auf als für andere geprüfte Kinasen (IC50 = 600 nmol/l, 800 nmol/l, 900 nmol/l und 1,6 µmol/l für ROCKII,PDK1, DYRK1A bzw. Cdk4/D1). Hemmt das Wachstum von humanem MCF-7-Brustkarzinom mit einem GI50 von 8 µmol/l.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Cdk1/Cyclin B, Cdk2/Cyclin A3
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 9,5 nmol/l, 5,4 nmol/l gegen Cdk1/Cyclin B bzw. Cdk2/Cyclin A3
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Hardcastle, I.R., et al. 2004. J. Med. Chem.47, 3710.
Sayle, K.L., et al. 2003. Bioorg. Med. Chem. Lett.13, 3079.
Davies, T.G., et al. 2002. Nat. Struct. Biol.9, 745.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable