Wichtige Dokumente
217691
Sigma-Aldrich
CDC25-Phosphatase-Inhibitor I, BN82002
The CDC25 Phosphatase Inhibitor I, BN82002, also referenced under CAS 396073-89-5, controls the biological activity of CDC25 Phosphatase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
CDC25-Phosphatase-Inhibitor I, BN82002, N-(2-Hydroxy-3-methoxy-5-dimethylamino)benzyl, Nʹ-(2-(4-Nitrophenethyl)), Nʹʹ-Methylamin, PTP-Inhibitor XX
Größe auswählen
5 MG
162,00 €
162,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
162,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H25N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
359.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
162,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
red to dark red
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)CCN(Cc2c(c(cc(c2)N(C)C)OC)O)C
InChI
1S/C19H25N3O4/c1-20(2)17-11-15(19(23)18(12-17)26-4)13-21(3)10-9-14-5-7-16(8-6-14)22(24)25/h5-8,11-12,23H,9-10,13H2,1-4H3
InChIKey
GOKYHQGRIIXMNE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable ortho-Hydroxybenzylamino-Verbindung, die Antitumoreigenschaften aufweist. Dient als potenter, selektiver und irreversibler Inhibitor der CDC25-Phosphatase-Familie (IC50 = 2,4, 3,9, 6,3, 5,4 und 4,6 µmol/l für 25A, 25B2, 25B3, 25C bzw. 25C-cat). Zeigt eine ~20-fach höhere Selektivität für CDC25-Phosphatasen im Vergleich zu CD45-Tyrosinphosphatase. Verzögert den Zellzyklusfortschritt in vitro (IC50 im Bereich von 7,2 bis 32,6 µmol/l) und reduziert das Tumorwachstum in athymischen Mäusen, denen die humanen Pankreaszellen MIA PaCa-2 xenotransplantiert wurden (15 mg/kg, i.p.).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
CDC25A
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 2,4, 3,9, 6,3, 5,4 und 4,6 µmol/l für 25A, 25B2, 25B3, 25C bzw. 25C-cat der CDC25-Phosphatase-Familie
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar. In wässriger Lösung instabil.
Sonstige Hinweise
Brezak, M.C., et al. 2004. Cancer Res.64, 3320.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tom Kaufman et al.
Nature communications, 13(1), 2725-2725 (2022-05-19)
While multiplexing samples using DNA barcoding revolutionized the pace of biomedical discovery, multiplexing of live imaging-based applications has been limited by the number of fluorescent proteins that can be deconvoluted using common microscopy equipment. To address this limitation, we develop