Merck
203401
Millipore
Bleomycinsulfat, Streptomyces verticillus
Mixture of cytotoxic glycopeptides that inhibits DNA synthesis by reacting with DNA and causing strand scission.
Synonym(e):
Bleomycinsulfat, Streptomyces verticillus
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (A₂ + B₂, HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
water: 20 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C55H83N17O21S3.H2O4S/c1-20-33(69-46(72-44(20)58)25(12-31(57)76)64-13-24(56)45(59)82)50(86)71-35(41(26-14-61-19-65-26)91-54-43(39(80)37(78)29(15-73)90-54)92-53-40(81)42(93-55(60)88)38(79)30(16-74)89-53)51(87)66-22(3)36(77)21(2)47(83)70-34(23(4)75)49(85)63-10-8-32-67-28(18-94-32)52-68-27(17-95-52)48(84)62-9-7-11-96(5)6;1-5(2,3)4/h14,17-19,21-25,29-30,34-43,53-54,64,73-75,77-81H,7-13,15-16,56H2,1-6H3,(H13-,57,58,59,60,61,62,63,65,66,69,70,71,72,76,82,83,84,85,86,87,88);(H2,1,2,3,4)/t21?,22?,23?,24?,25?,29-,30+,34?,35?,36?,37+,38+,39-,40-,41?,42-,43-,53+,54-;/m0./s1
InChIKey
WUIABRMSWOKTOF-OCBSMOPSSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein Gemisch aus zytotoxischen Glykopeptiden, welche die DNA-Synthese hemmen, indem sie mit DNA reagieren und eine Strangabspaltung verursachen. Wirkt durch das Erzeugen von hydroxyfreien Radikalen, die N-Glykosidbindungen spalten und die Basenentfernung (hauptsächlich T) und Spaltung der Phosphodiesterbindung auslösen. Ein antineoplastisches Mitte, das die Apoptose imitieren kann. Nützlich für die Behandlung von Plattenepithelzellkarzinomen, Hodentumoren und malignen Lymphomen.
Gemisch aus zytotoxischen Glykopeptiden, welche die DNA-Synthese hemmen, indem sie mit DNA reagieren und eine Strangabspaltung verursachen. Wirkt durch das Erzeugen von hydroxyfreien Radikalen, die N-Glykosidbindungen spalten und die Basenentfernung (hauptsächlich T) und Spaltung der Phosphodiesterbindung auslösen. Antineoplastisches Mittel. Bleomycin wird für die Behandlung von Plattenepithelzellkarzinomen, Hodentumoren und malignen Lymphomen eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Potenz: 1,5–2,0 E/mg
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich & Karzinogen / Teratogen (E)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und für die langfristige Lagerung einfrieren (-20 °C) oder für die kurzfristige Lagerung im Kühlschrank (4 °C) aufbewahren. Wässrige Stammlösungen (≥3 Einheiten/ml) sind bei 4 °C bis zu 1 Monat und bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Tounekki, O., et al. 1994. Bull. Cancer 81, 1043.
Chauvergne, J., et al. 1993. Bull. Cancer 80, 70.
Ikeda, S., et al. 1991. Anal. Biochem.192, 96.
Hait, W.N., et al. 1990. Cancer Res.50, 6636.
Arkin, H., et al. 1989. Cancer Res.49, 6556.
Wu, J.C., et al. 1983. J. Biol. Chem.258, 4694.
Takita, T., et al. 1968. Antibiotics21, 79.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Muta. 1B - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Phuong-Uyen C Dinh et al.
Nature communications, 11(1), 1064-1064 (2020-03-01)
Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a fatal and incurable form of interstitial lung disease in which persistent injury results in scar tissue formation. As fibrosis thickens, the lung tissue loses the ability to facilitate gas exchange and provide cells with