194933
AZOCOLL Substrate, >100 Mesh
solid, proteolytic substrate, Calbiochem®
Synonym(e):
AZOCOLL Substrate, >100 Mesh
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
AZOCOLL Substrate, >100 Mesh, General proteolytic substrate.
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
dark red
Löslichkeit
PBS: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
General proteolytic substrate
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Braganza, V.J., and Simmons, W.H. 1991. Biochemistry 30, 4997.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable