Merck
1.94507
Supelco
Wasser
Distilled, EMPLURA®
Synonym(e):
Water
About This Item
Lineare Formel:
H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
18.02
Beilstein:
2050024
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191602
bp:
100 °C (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Wasser, (distilled), EMPLURA®
Produktlinie
EMPLURA®
Form
(distilled)
Brechungsindex
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
0 °C (lit.)
Dichte
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChIKey
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
1.94507.5021: 5 L Minimum Order Quantity: 4
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
  1. Is Emplura water triple distilled water?
    1 Antwort
    1. This product is distilled but not triple distilled. If this item was a triple distillated product, that information would be stated on the website as type 3 water and contain high purity.
      Hilfreich?