Wichtige Dokumente
1.93692
Supelco
Zinkacetat-Dihydrat
EMPLURA®
Synonym(e):
Zinc acetate dihydrate
About This Item
Lineare Formel:
(CH3COO)2Zn · 2 H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.48 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Produktlinie
EMPLURA®
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable