Wichtige Dokumente
1.93639
Supelco
Natriummolybdat-Dihydrat
EMPLURA®
Synonym(e):
Sodium molybdate dihydrate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
MoNa2O4 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktlinie
EMPLURA®
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Mo](=O)(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
InChI
1S/Mo.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
InChIKey
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable