Wichtige Dokumente
1.93627
Supelco
Kaliumfluorid
EMPLURA®
Synonym(e):
Potassium fluoride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
FK
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktlinie
EMPLURA®
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[K+].[F-]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable