Merck
1.93406
Supelco
Salpetersäure -Lösung
~70%, EMPLURA®
Synonym(e):
Nitric acid solution
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
HNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
63.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
~70%
Lagertemp.
20-25°C
SMILES String
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChIKey
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
1.93406.0521: 500ML, Minimum order quantity: 16
1.93406.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.93406.5021: 5 L Minimum Order Quantity: 2
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable