Wichtige Dokumente
1.93250
Supelco
di-Natriumtartrat-Dihydrat
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
di-Sodium tartrate dihydrate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4Na2O6 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
InChIKey
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
Verpackung
1.93250.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable