Merck
1.93201
Supelco
Kaliumiodid
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Potassium iodide
About This Item
Lineare Formel:
KI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Dampfdruck
1 mmHg ( 745 °C)
Form
solid
pH-Wert
ca.6.9 (at 20 °C, at 50 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
681 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble ca.1,430 g/L at 25 °C
Dichte
3.13 g/cm3
Lagertemp.
20-25°C
SMILES String
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Verpackung
1.93201.0121: 100 kg, Minimum order quantity: 1
1.93201.0251: 250 g, Minimum order quantity: 1
1.93201.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93201.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93201.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3